Learn More
Bromure de cérium(III), ultra sec, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11333948
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Cerium(III) bromide is used as an additive for chemical reagent. Undoped single crystals of CeBr3 have shown promise as a γ-ray scintillation detector in nuclear non-proliferation testing, medical imaging, environmental remediation, and oil exploration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14457-87-5
Formule moléculaire Br3Ce
Poids moléculaire (g/mol) 379.83
Numéro MDL MFCD00016004
Clé InChI MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K
Synonyme Cerium tribromide; Cerous bromide
Nom IUPAC cerium(3+) tribromide
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[Ce+3]
Spécification
Point d’ébullition 1560°C
Nom chimique ou matériau Cerium(III) bromide
Point de fusion 733°C
Note relative au nom Ultra dry
Couleur Gris à blanc
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,1995
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 379.83
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic
Densité 5.18 g/mL