Learn More
Bochem™ Agitateur centrifuge, 2 lames flexibles
Mix media with low and middle viscosity. Bochem™ Centrifugal Stirrer, 2 Flexible Blades is for jars with a tight neck.
23.80€ - 27.10€
Spécification
Type | Lame flexible |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse |
Largeur (métrique) | 90 mm/15 mm |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10789271
|
Bochem™
9213 |
400 mm |
27.10€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10566371
|
Bochem™
9209 |
300 mm |
23.80€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- 18/10 stainless steel construction.
- Middle RPM range.
- Mixes media with low and middle viscosity.
- For jars with tight neck.
Spécification
Lame flexible | |
Acier inoxydable (18/10) | |
Centrifugeuse | |
90 mm/15 mm |