Learn More
Bochem™ Agitateur centrifuge, 2 lames flexibles
Mix media with low and middle viscosity. Bochem™ Centrifugal Stirrer, 2 Flexible Blades is for jars with a tight neck.
Marque: Bochem™ 9213
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Construction en acier inoxydable 18/10.
- Plage de tr/min intermédiaire.
- Mélange les milieux à viscosité faible et moyenne.
- Pour les bocaux à col serré.
Spécification
Lame flexible | |
Centrifugeuse | |
90 mm/15 mm |
Acier inoxydable (18/10) | |
400 mm |