Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, porte intérieure segmentée, contrôle de l’oxygène
L’incubateur à CO2 CellXpert C170i garantit des conditions fiables de croissance (rétablissement rapide, température uniforme, structure sans ventilateur) afin d’améliorer la reproductibilité des résultats. Quant à sa structure sans ventilateur, elle facilite le nettoyage.
16340.00€ - 17705.00€
Spécification
Capacité (métrique) | 170 l |
---|---|
Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
Technologie de capteur de CO2 | Capteur IR |
Contrôle de l’oxygène | Oui |
Plage de températures (métrique) | Température ambiante de +4°C à 50°C |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Modèle de porte | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Modèle de porte | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16306345
|
Eppendorf™
6731001081 |
EU | Poignée droite | Porte intérieure avec 8 segments |
16860.00€
1 pièce |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||
16316345
|
Eppendorf™
6731001082 |
GB | Right-Sided Handle | Inner door with 8 segments |
16860.00€
1 pièce |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||
16326345
|
Eppendorf™
6731001091 |
EU | Poignée gauche | Porte intérieure avec 8 segments |
17705.00€
1 pièce |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||
16366335
|
Eppendorf™
6731001041 |
EU | Poignée droite | Porte intérieure avec 4 segments |
16340.00€
1 pièce |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||
16376335
|
Eppendorf™
6731001042 |
GB | Right-Sided Handle | Inner door with 4 segments |
16340.00€
1 pièce |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||
16386335
|
Eppendorf™
6731001051 |
EU | Poignée gauche | Porte intérieure avec 4 segments |
17160.00€
1 pièce |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||
Description
- contrôle de l'oxygène
- poignée côté gauche
- porte intérieure avec 8 segments de porte
- désinfection à haute température à 180 ° (standard avec C170i)
- 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
Spécification
170 l | |
Capteur IR | |
Température ambiante de +4°C à 50°C | |
ZrO2 (dioxyde de zirconium) | |
44,5 x 53,9 x 69,2 cm (17,5 x 21,2 x 27,2 po.) | |
220/240 V, 50/60 Hz |
Acier inoxydable | |
Oui | |
Interface tactile VisioNize™ | |
2 | |
71,5 x 71,8 x 90,0 cm (28,3 x 28,1 x 35,4 po.) |