Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, porte intérieure segmentée, contrôle de l’oxygène
L’incubateur à CO2 CellXpert C170i garantit des conditions fiables de croissance (rétablissement rapide, température uniforme, structure sans ventilateur) afin d’améliorer la reproductibilité des résultats. Quant à sa structure sans ventilateur, elle facilite le nettoyage.
Marque:  Eppendorf™ 6731001081
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 16306345
  • 16860.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Contrôle de l’oxygène
  • Interface utilisateur avancée et ports USB avant
  • conception sans ventilateur, système de rack intelligent et concept d’isolation innovant
  • nouveau concept de verrouillage de porte magnétique pour les portes extérieures et intérieures
  • chambre transparente, démontage facile
  • Désinfection à haute température 180°C (HTD) avec protocole, pas de filtre HEPA interne
  • Tâches et alarmes personnalisables
  • Système de gestion de bâtiment standard et laboratoire connecté VisioNize
  • Protection contre les vibrations et turbulences
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
170 l
Capteur IR
EU
Interface tactile VisioNize™
Porte intérieure avec 8 segments
2
71,5 x 71,8 x 90,0 cm (28,3 x 28,1 x 35,4 po.)
Acier inoxydable
Oui
Température ambiante de +4°C à 50°C
Poignée droite
ZrO2 (dioxyde de zirconium)
44,5 x 53,9 x 69,2 cm (17,5 x 21,2 x 27,2 po.)
220/240 V, 50/60 Hz
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
SDS
Documents
Documents
Certificates
View accessory products
Special Offers
Special Offers