Learn More
Macherey-Nagel™ Cellulose Mn
107.00€ - 475.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10194611
|
Macherey-Nagel™
816250.5 |
5 kg |
475.00€
5kg |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10134571
|
Macherey-Nagel™
816250.1 |
1 kg |
107.00€
1kg |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Adsorbant CCM• Poudre de cellulose
• Cellulose fibreuse naturelle de grande qualité
• Excellente adhérence sur le support, indécollable après séchage
• Fibres plus fines que celles du papier CCM, courtes et de longueur régulières pour des taches plus compactes
• Poudre de cellulose
• Cellulose MN301
• 1kg
Spécification
Cellulose Mn | |
Cellulose |