Learn More
Macherey-Nagel™ Cellulose Mn
Marque: Macherey-Nagel™ 816250.1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Adsorbant CCM• Poudre de cellulose
• Cellulose fibreuse naturelle de grande qualité
• Excellente adhérence sur le support, indécollable après séchage
• Fibres plus fines que celles du papier CCM, courtes et de longueur régulières pour des taches plus compactes
• Poudre de cellulose
• Cellulose MN301
• 1kg
Spécification
1 kg | |
Cellulose Mn | |
Cellulose |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Cellulose Mn > Quantité : 1kg
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu