Learn More
Greiner Bio-One Flacons rotatifs 5XL en polystyrène CELLMASTER™ - Forme longue
Pour une utilisation dans les cultures cellulaires. Les flacons rotatifs 5XL en polystyrène Greiner Bio-One CELLMASTER™ - Forme haute favorisent l’adhérence cellulaire grâce à un traitement de surface physique.
300.00€
Spécification
Surface du flacon | Ribbed |
---|---|
Capacité (métrique) | 5030 mL |
Couleur | Clear |
Diamètre (impériale) | 4.8 in. |
À utiliser avec (application) | Cell cuture |
Code produit | Marque | Nb par paquet | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nb par paquet | Nbre par carton | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10020372
|
Greiner Bio-One
682075 |
12 | 12 | ||||||
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable Apyrogène, non cytotoxique
- La technique de soufflage-moulage sans soudure évite les fuites par les soudures
- Tests de produits finaux de classe IV USP certifiés
- Le bouchon à vis de sécurité garantit une fermeture hermétique, co
Spécification
Ribbed | |
Clear | |
Cell cuture | |
Sterile | |
Long Form | |
500 mm | |
122 mm |
5030 mL | |
4.8 in. | |
Polystyrene | |
4250cm2 | |
TC Treated | |
Roller Bottle | |
Bouchon à vis |