Learn More
Greiner Bio-One Flacons rotatifs 5XL en polystyrène CELLMASTER™ - Forme longue
Click to view available options
Nb par paquet:
12
Nbre par carton:
12
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable Apyrogène, non cytotoxique
- La technique de soufflage-moulage sans soudure évite les fuites par les soudures
- Tests de produits finaux de classe IV USP certifiés
- Le bouchon à vis de sécurité garantit une fermeture hermétique, co
Spécification
Spécification
Surface du flacon | Ribbed |
Capacité (métrique) | 5030 mL |
Couleur | Clear |
Diamètre (impériale) | 4.8 in. |
À utiliser avec (application) | Cell cuture |
Matériau | Polystyrene |
Nbre par carton | 12 |
Nb par paquet | 12 |
Stérilité | Sterile |
Surface de croissance cellulaire | 4250cm2 |