Learn More
Corning™ Mélange F-12 de DMEM / Ham cellgro™
Les produits font l’objet de divers tests pour déterminer la fonctionnalité et la toxicité à l’aide d’une analyse de promotion de la croissance. Le mélange F-12 de DMEM / Ham Corning™ cellgro™ supporte la croissance de la culture cellulaire et la substitution du HCl pyridoxine pour le pyridoxal assure une meilleure stabilité par rapport à la formulation originale.
Marque: Corning™ 10-090-CM
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Modification du milieu de base d’Eagle (BME) contenant quatre fois les concentrations d’acides aminés et de vitamines présentes dans le BME
- La formulation originale a été utilisée pour la culture de cellules embryonnaires de souris
- A été modifié pour prendre en charge la variété de cellules normales et transformées, telles que les cultures primaires de cellules de souris et de poulet
- Les formulations peuvent différer en quantité ou en absence de composants tels que le glucose, le pyruvate de sodium, le bicarbonate de sodium et la L-glutamine
- Testé pour déterminer le pH et l’osmolalité
- Faibles niveaux d’endotoxines et absence de contamination
- Testé pour l’endotoxine bactérienne à l’aide de l’essai sur lysat d’amœbocytes de limule (LAL) par méthode chromogène
- Le milieu F-12 de Ham est basé sur le milieu F-10 de Ham avec des concentrations plus élevées de choline, d’inositol, de putrescine et d’acides aminés
- Mycoplasme : Test négatif
- Stérilité : Conforme
Spécification
2 à 8 °C | |
Liquide | |
Glutamine | |
< 0,25 UE/ml | |
Pour évaluer les caractéristiques de la cytotoxicité et la stimulation de la croissance |
1 X | |
Mélange DMEM et F-12, 50 / 50 de Ham | |
Aucun | |
Sels inorganiques : 116,65 mg/L de CaCl2 (anhydre), 0,417 mg/L de FeSO4.7H2O, 0,05 mg/L de Fe(NO3)3.9H2O, 311,8 mg/L de KCl, 0,0008 mg/L de CuSO4 (anhydre), 84,95 mg/L de MgSO4 (anhydre), 7 000 mg/L de NaCl, 62,5 mg/L de Na2HPO4.H2O, 71 mg/L de Na2HPO4 (anhydre), 2 438 mg/L de NaHCO3, 0,4315 mg/L de ZnSO4.7H2O ; Acides aminés : 4,45 mg/l de L-alanine, 147,5 mg/l de L-arginine. HCl, 7,5 mg/L de L-asparagine.H2O, 6,65 mg/L d’acide L-aspartique, 17,56 mg/L de L-cystine.HCl.H2O, 31,285 mg/L de L-cystine.2HCl, 7,35 mg/L d’acide L-glutamique, 365,1 mg/L de L-glutamine, 18,75 mg/L de glycine, 31,48 mg/L de L-histidine.HCl.H2O, 54,37 mg/L de L-isoleucine, 58,95 mg/L de L-leucine, 91,35 mg/L de L-lysine. HCl, 17,24mg/L de L-méthionine, 35,48mg/L de L-phénylalanine, 17,25mg/L de L-proline, 26,25mg/L de L-sérine, 53,55mg/L de L-thréonine, 9,02mg/L de L-tryptophane, 55,815mg/L de L-tyrosine.2Na.2H2O, 52,85mg/L de L-valine ; Vitamines : 0,00365 mg/l de bioti | |
6 x 1 L |