Learn More
Corning™ Mélange F-12 de DMEM / Ham cellgro™
Les produits font l’objet de divers tests pour déterminer la fonctionnalité et la toxicité à l’aide d’une analyse de promotion de la croissance. Le mélange F-12 de DMEM / Ham Corning™ cellgro™ supporte la croissance de la culture cellulaire et la substitution du HCl pyridoxine pour le pyridoxal assure une meilleure stabilité par rapport à la formulation originale.
153.19€ - 312.00€
Spécification
Contenu et stockage | 2 à 8 °C |
---|---|
Concentration | 1 X |
Forme | Liquide |
Type de produit | Mélange DMEM et F-12, 50 / 50 de Ham |
Niveau d’endotoxines | < 0,25 UE/ml |
Code produit | Marque | Quantité | Durée de conservation | Avec additifs | Sans additif | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Durée de conservation | Avec additifs | Sans additif | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15323611
|
Corning™
10-092-CM |
6 x 1 L | 12 mois | Glutamine, HEPES | Aucun |
312.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15323561
|
Corning™
15-090-CV |
6 x 500 ml | 18 Mois | Glutamine | Aucun |
153.19€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15313611
|
Corning™
10-090-CM |
6 x 1 L | 12 mois | Glutamine | Aucun |
301.64€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15353561
|
Corning™
16-405-CV |
6 x 500 ml | 12 mois | Glutamine | Sans rouge de phénol |
197.00€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Modification du milieu de base d’Eagle (BME) contenant quatre fois les concentrations d’acides aminés et de vitamines présentes dans le BME
- La formulation originale a été utilisée pour la culture de cellules embryonnaires de souris
- A été modifié pour prendre en charge la variété de cellules normales et transformées, telles que les cultures primaires de cellules de souris et de poulet
- Les formulations peuvent différer en quantité ou en absence de composants tels que le glucose, le pyruvate de sodium, le bicarbonate de sodium et la L-glutamine
- Testé pour déterminer le pH et l’osmolalité
- Faibles niveaux d’endotoxines et absence de contamination
- Testé pour l’endotoxine bactérienne à l’aide de l’essai sur lysat d’amœbocytes de limule (LAL) par méthode chromogène
- Le milieu F-12 de Ham est basé sur le milieu F-10 de Ham avec des concentrations plus élevées de choline, d’inositol, de putrescine et d’acides aminés
- Mycoplasme : Test négatif
- Stérilité : Conforme
Spécification
2 à 8 °C | |
Liquide | |
< 0,25 UE/ml |
1 X | |
Mélange DMEM et F-12, 50 / 50 de Ham | |
Pour évaluer les caractéristiques de la cytotoxicité et la stimulation de la croissance |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 12 mois