Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium de ceftriaxone hémiheptahydraté
Ceftriaxone, numéro CAS 104376-79-6, le sel de sodium hémiheptahydraté est le sel de sodium de la ceftriaxone, un bêta-lactamine de troisième génération de la classe des céphalosporines.
24.11€ - 162.00€
Identifiants chimiques
CAS | 104376-79-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C36H46N16Na4O21S6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 1323.17 |
Numéro MDL | MFCD01750405,MFCD01750405,MFCD09749665 |
Clé InChI | RGDBKADCOSIOEV-MAODNAKNSA-J |
CID PubChem | 131843450 |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC3=NC(=O)C(=O)[N-]N3C)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC3=NC(=O)C([O-])=NN3C)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15305008
|
Thermo Scientific Chemicals
455420010 |
1 g | |||||||
15325008
|
Thermo Scientific Chemicals
455420050 |
5 g | |||||||
15335008
|
Thermo Scientific Chemicals
455420250 |
25 g |
162.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• La ceftriaxone est le sel de sodium de la ceftriaxone, un bêta-lactamine de la classe de la céphalosporine qui fonctionne en inactivant les protéines de liaison à la pénicilline
Applications
• L’inactivation des protéines de liaison à la pénicilline inhibe la réticulation du peptidoglycane et entraîne la destruction de la paroi cellulaire et la lyse subséquente
• Il présente une activité antibiotique contre les bactéries à Gram-négatif
Identifiants chimiques
104376-79-6 | |
1323.17 | |
RGDBKADCOSIOEV-MAODNAKNSA-J | |
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC3=NC(=O)C(=O)[N-]N3C)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC3=NC(=O)C([O-])=NN3C)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1 |
C36H46N16Na4O21S6 | |
MFCD01750405,MFCD01750405,MFCD09749665 | |
131843450 |
Spécification
Ceftriaxone sodium salt hemiheptahydrate | |
104376-79-6 | |
Authentic | |
MFCD01750405,MFCD01750405,MFCD09749665 | |
RGDBKADCOSIOEV-MAODNAKNSA-J | |
Acide (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-méthoxyiminoacétyl]amino]-3-[(2-méthyl-5,6-dioxo-1H-1,2,4-triazin-3-yl)sulfanylméthyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylique;sodium;heptahydrate | |
131843450 | |
≥94% (HPLC) |
Ceftriaxone Sodium Salt Hemiheptahydrate | |
236.0°C | |
C36H46N16Na4O21S6 | |
Solubility in water: soluble. | |
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC3=NC(=O)C(=O)[N-]N3C)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC3=NC(=O)C([O-])=NN3C)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1 | |
1323.17 | |
661.6 | |
10% max. |
Sécurité et traitement
GHS H Statement Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. Causes serious eye irritation. May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled. May cause respiratory irritation.
GHS P Statement IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Danger
- Ceftriaxone sodium salt hemiheptahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only