Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium de ceftriaxone hémiheptahydraté
Code produit. 15325008
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Ceftriaxone, numéro CAS 104376-79-6, le sel de sodium hémiheptahydraté est le sel de sodium de la ceftriaxone, un bêta-lactamine de troisième génération de la classe des céphalosporines.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • La ceftriaxone est le sel de sodium de la ceftriaxone, un bêta-lactamine de la classe de la céphalosporine qui fonctionne en inactivant les protéines de liaison à la pénicilline
Applications
  • L’inactivation des protéines de liaison à la pénicilline inhibe la réticulation du peptidoglycane et entraîne la destruction de la paroi cellulaire et la lyse subséquente
  • Il présente une activité antibiotique contre les bactéries à Gram-négatif
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104376-79-6
Formule moléculaire C36H46N16Na4O21S6
Poids moléculaire (g/mol) 1323.17
Numéro MDL MFCD01750405,MFCD01750405,MFCD09749665
Clé InChI RGDBKADCOSIOEV-MAODNAKNSA-J
CID PubChem 131843450
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC3=NC(=O)C(=O)[N-]N3C)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(CSC3=NC(=O)C([O-])=NN3C)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ceftriaxone sodium salt hemiheptahydrate
Type Ceftriaxone Sodium Salt Hemiheptahydrate
Point de fusion 236.0°C
Spectre IR Authentic
Eau 10% max.
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Nom IUPAC Acide (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-méthoxyiminoacétyl]amino]-3-[(2-méthyl-5,6-dioxo-1H-1,2,4-triazin-3-yl)sulfanylméthyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylique;sodium;heptahydrate
Poids de la formule 661.6
Pourcentage de pureté ≥94% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ceftriaxone sodium salt hemiheptahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.