Learn More
CD39/ENTPD1 Mouse anti-Human, Clone: 2D2H6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène CD39/ENTPD1
Clone 2D2H6
Concentration 1 mg/mL
Applications Flow Cytometry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16807425
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
60323-1-IG-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16897415
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
60323-1-IG-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
60323-1-Ig can recognize the soluble form of CD39 (38-478 aa) molecule.
CD39 cell surface antigen is a 70-100kD molecule expressed on peripheral blood B cells, monocytes, T cell clones, and also weakly expressed on granulocytes. CD39 has intrinsic ecto-ATPase activity. Expression of CD39 is induced on T cells and increased on B cells as a late activation antigen.
Spécification
Spécification
CD39/ENTPD1
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ATPDase, CD39, Ecto apyrase, Ecto ATP diphosphohydrolase 1, Ecto ATPase 1, Ecto ATPDase 1, ENTPD1, NTPDase 1
ENTPD1
IgG2a
Protein A
Antibody
2D2H6
Flow Cytometry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Unconjugated
Mouse
Human
P49961
953
CD39/ENTPD1 Fusion Protein Ag6165
Primary
-20°C
ENTPD1