missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD22 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | CD22 |
---|---|
Concentration | 367 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16891435
|
Proteintech
21894-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16881435
|
Proteintech
21894-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The CD22 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human CD22. This antibody recognizes human antigen. The CD22 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
CD22 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
Unconjugated | |
Human | |
IgG |
367 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
933 | |
Primary |