Learn More
CCT5 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1B12E10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | CCT5 |
---|---|
Clone | 1B12E10 |
Concentration | 1000 μg/mL |
Applications | Western Blot, ELISA |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16870006
|
Proteintech
67400-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16860006
|
Proteintech
67400-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The CCT5 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CCT5. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The CCT5 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
CCT5 | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
22948 | |
Primary |
1B12E10 | |
Western Blot, ELISA | |
Unconjugated | |
Human, Rat, Mouse | |
IgG1 |