Learn More
CCR5 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | CCR5 |
---|---|
Concentration | 387 μg/mL |
Applications | Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry, ELISA |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16897364
|
Proteintech
17476-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16887364
|
Proteintech
17476-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The CCR5 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human CCR5. This antibody recognizes human antigen. The CCR5 antibody has been validated for the following applications: FC, IHC, ELISA analysis.
Spécification
CCR5 | |
Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry, ELISA | |
Unconjugated | |
Human | |
IgG |
387 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
1234 | |
Primary |