missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CCDC115 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | CCDC115 |
---|---|
Concentration | 0.46 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16870205
|
Proteintech
20636-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16860205
|
Proteintech
20636-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
May be involved in Golgi homeostasis.Spécification
CCDC115 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
Q8VE99, Q96NT0 | |
363213, 69668, 84317 | |
CCDC115 Fusion Protein Ag14677 | |
Primary | |
-20°C | |
CCDC115 |
0.46 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CCDC115, ccp1 | |
Ccdc115 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |