Learn More
Ester méthylique CBZ-L-sérine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
18.69€ - 117.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1676-81-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H15NO5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 253.25 |
Numéro MDL | MFCD00077039 |
Clé InChI | CINAUOAOVQPWIB-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | z-ser-ome, n-cbz-l-serine methyl ester, cbz-ser-ome, n-carbobenzoxy-l-serine methyl ester, z-l-serine methyl ester, cbz-l-serine methyl ester, n-z-l-serine methyl ester, s-methyl 2-benzyloxy carbonyl amino-3-hydroxypropanoate, n-carbobenzyloxy-l-serine methyl ester, d-n-cbz-serine methyl ester |
CID PubChem | 6999535 |
Nom IUPAC | methyl 2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-hydroxypropanoate |
SMILES | COC(=O)C(CO)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1 |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
1676-81-9 | |
253.25 | |
CINAUOAOVQPWIB-UHFFFAOYNA-N | |
6999535 | |
COC(=O)C(CO)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1 |
C12H15NO5 | |
MFCD00077039 | |
z-ser-ome, n-cbz-l-serine methyl ester, cbz-ser-ome, n-carbobenzoxy-l-serine methyl ester, z-l-serine methyl ester, cbz-l-serine methyl ester, n-z-l-serine methyl ester, s-methyl 2-benzyloxy carbonyl amino-3-hydroxypropanoate, n-carbobenzyloxy-l-serine methyl ester, d-n-cbz-serine methyl ester | |
methyl 2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-hydroxypropanoate |
Spécification
CBZ-L-Serine methyl ester | |
Jaune | |
113°C | |
94% min. (HPLC) | |
C12H15NO5 | |
-13.5 | |
CINAUOAOVQPWIB-UHFFFAOYNA-N | |
methyl 2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-hydroxypropanoate | |
6999535 | |
95% |
1676-81-9 | |
170°C (0.1 mmHg) | |
Authentic | |
Flacon en verre | |
MFCD00077039 | |
z-ser-ome, n-cbz-l-serine methyl ester, cbz-ser-ome, n-carbobenzoxy-l-serine methyl ester, z-l-serine methyl ester, cbz-l-serine methyl ester, n-z-l-serine methyl ester, s-methyl 2-benzyloxy carbonyl amino-3-hydroxypropanoate, n-carbobenzyloxy-l-serine methyl ester, d-n-cbz-serine methyl ester | |
COC(=O)C(CO)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1 | |
253.25 | |
253.26 | |
Liquide visqueux ou solide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- CBZ-L-Serine methyl ester
RUO – Research Use Only