Learn More
Ester méthylique CBZ-L-sérine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10230000
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1676-81-9
Formule moléculaire C12H15NO5
Poids moléculaire (g/mol) 253.25
Numéro MDL MFCD00077039
Clé InChI CINAUOAOVQPWIB-UHFFFAOYNA-N
Synonyme z-ser-ome, n-cbz-l-serine methyl ester, cbz-ser-ome, n-carbobenzoxy-l-serine methyl ester, z-l-serine methyl ester, cbz-l-serine methyl ester, n-z-l-serine methyl ester, s-methyl 2-benzyloxy carbonyl amino-3-hydroxypropanoate, n-carbobenzyloxy-l-serine methyl ester, d-n-cbz-serine methyl ester
CID PubChem 6999535
Nom IUPAC methyl 2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-hydroxypropanoate
SMILES COC(=O)C(CO)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau CBZ-L-Serine methyl ester
Couleur Jaune
Point d’ébullition 170°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Rotation spécifique -13.5
Poids de la formule 253.26
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide visqueux ou solide
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • CBZ-L-Serine methyl ester