Learn More
asecos™ Roulettes avec socle
Roulettes de 65 mm avec socle
139.92€ - 177.02€
Spécification
Matériau | Tôle d'acier |
---|---|
Type de produit | Roulettes avec socle |
À utiliser avec (équipement) | Pour armoires de sécurité sous paillasse d'une largeur de 590 mm, pour le(s) modèle(s): UB90 |
Revêtement de surface | revêtement époxy lisse |
Alert:
À utiliser uniquement en combinaison avec l’armoire
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11908837
|
asecos™
28814 |
UB90 avec une largeur de 590 mm | |||||||
11918837
|
asecos™
28801 |
UB90 avec une largeur de 890 mm | |||||||
11928837
|
asecos™
28082 |
UB90 avec une largeur de 1100 mm | |||||||
11938837
|
asecos™
28798 |
UB90 avec une largeur de 1400 mm | |||||||
Description
- Tôle d’acier revêtu de poudre
- Pour le modèle UB90
- Pour armoires sous paillasse
- Hauteur = 65 mm
Spécification
Tôle d'acier | |
Roulettes avec socle | |
Pour armoires de sécurité sous paillasse d'une largeur de 590 mm, pour le(s) modèle(s): UB90 | |
revêtement époxy lisse |