Learn More
asecos™ Roulettes avec socle
Roulettes de 65 mm avec socle
Marque:  asecos™ 28082
Code produit. 11928837
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
À utiliser uniquement en combinaison avec l’armoire
Description
Description
  • Tôle d’acier revêtu de poudre
  • Pour le modèle UB90
  • Pour armoires sous paillasse
  • Hauteur = 65 mm
Spécification
Spécification
UB90 avec une largeur de 1100 mm
revêtement époxy lisse
Tôle d'acier
Pour armoires de sécurité sous paillasse d'une largeur de 1100 mm, pour le(s) modèle(s): UB90
3,00 kg
Roulettes avec socle