Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de caspase 3 III
75.50€ - 327.00€
Identifiants chimiques
CAS | 285570-60-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C21H31ClN4O11 |
Synonyme | Chlorométhylcétone de Ac-DEVD-CMK ; N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15456389
|
Thermo Scientific Chemicals
J64442.M¬ |
1 mg |
75.50€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15446389
|
Thermo Scientific Chemicals
J64442.#0 |
5 mg | |||||||
Description
A potent, cell-permeable, and irreversible inhibitor of caspase-3; also inhibits caspases -6, -7, -8, and -10. Commonly used at concentrations up to 100 -M to examine the role of caspase-3-dependent apoptosis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
285570-60-7 | |
C21H31ClN4O11 | |
Chlorométhylcétone de Ac-DEVD-CMK ; N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp |
Spécification
Blanc cassé à marron | |
Un inhibiteur puissant, perméable aux cellules et irréversible de la caspase-3 ; inhibe également les caspases -6, -7, -8 et -10. Couramment utilisé à des concentrations allant jusqu’à 100 →M pour étudier le rôle de l’apoptose dépendante de la caspase-3 | |
C21H31ClN4O11 | |
Chlorométhylcétone de Ac-DEVD-CMK ; N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp | |
Poudre | |
CC(C)C(NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(C)=O)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)CCl | |
550.95 |
-30°C à -10°C | |
285570-60-7 | |
550,94 | |
Soluble dans le DMSO | |
ATNOUPFYBMVFLD-UHFFFAOYNA-N | |
3-{2-[4-carboxy-2-(3-carboxy-2-acetamidopropanamido)butanamido]-3-methylbutanamido}-5-chloro-4-oxopentanoic acid |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Stockage à -20°C
RUO – Research Use Only