Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de caspase 3 III
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Description
A potent, cell-permeable, and irreversible inhibitor of caspase-3; also inhibits caspases -6, -7, -8, and -10. Commonly used at concentrations up to 100 -M to examine the role of caspase-3-dependent apoptosis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Quantité | 5 mg |
Description | Off-white to brown |
Contenu et stockage | -30°C to -10°C |
À utiliser avec (application) | Un inhibiteur puissant, perméable aux cellules et irréversible de la caspase-3 ; inhibe également les caspases -6, -7, -8 et -10. Couramment utilisé à des concentrations allant jusqu’à 100 →M pour étudier le rôle de l’apoptose dépendante de la caspase-3 |
Poids de la formule | 550.94 |
Solubilité | Soluble in DMSO |
Forme | Poudre |