Learn More
Labcon™ Cardboard Racks for Centrifuge Tubes
25-place racks for conical centrifuge tubes.
539.00€ - 615.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP |
---|---|
Array | 4 x 5 |
Autoclavable | Non autoclavable |
Couleur | Blanc |
Matériau | Carton |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17517886
|
Labcon™
2751-500-000-9 |
17 mm | Tubes à centrifuger Labcon™ de 15 ml |
539.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17527886
|
Labcon™
2752-500-000-9 |
29 mm | Tubes à centrifuger Labcon™ de 50 ml |
615.00€
225 pièces |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Designed to hold Labcon™ 15 or 50 mL conical centrifuge tubes (may fit other brands)
- Includes numbered wells
- Viewport cut into the cardboard that allows user to the bottoms of the tubes
- Replaces disposable polystyrene foam racks
- Made of recyclable cardboard
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Spécification
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP | |
Non autoclavable | |
Carton | |
Rectangle | |
Non stérile |
4 x 5 | |
Blanc | |
25 emplacements | |
Oui |