Learn More
Labcon™ Cardboard Racks for Centrifuge Tubes
25-place racks for conical centrifuge tubes.
Marque:  Labcon™ 2751-500-000-9
Code produit. 17517886
  • 539.00€ / 200 pièces
Expédition estimée: 19-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Designed to hold Labcon™ 15 or 50 mL conical centrifuge tubes (may fit other brands)
  • Includes numbered wells
  • Viewport cut into the cardboard that allows user to the bottoms of the tubes
  • Replaces disposable polystyrene foam racks
  • Made of recyclable cardboard
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Spécification
Spécification
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Non autoclavable
Carton
Rectangle
Non stérile
17 mm
4 x 5
Blanc
25 emplacements
Oui
Tubes à centrifuger Labcon™ de 15 ml