Learn More
Solution de carbonate, carb. 0,18 M/bicarb. 0,17 M pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 100 mg/l, Fisher chemical™
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
83.00€ - 135.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Carbonate solution |
---|---|
La solution contient | 0.18M Carbonate/0.17M Bicarbonate |
Forme physique | Liquide |
Concentration | 100 mg/L |
Type | Solution étalon à composant unique de chromatographie ionique |
Solvent or Matrix | H2O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12902245
![]() |
Fisher Chemical
A 105 100 |
100 mL | Flacon |
83.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12912245
![]() |
Fisher Chemical
A 105 500 |
500 mL | Flacon |
135.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Carbonate solution | |
Liquide | |
Solution étalon à composant unique de chromatographie ionique |
0.18M Carbonate/0.17M Bicarbonate | |
100 mg/L | |
H2O |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 24 mois.(12 mois après l’ouverture)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution de carbonate, carb. 0,18 M/bicarb. 0,17 M pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 100 mg/l, Fisher chemical™