Learn More
Solution de carbonate, carb. 0,18 M/bicarb. 0,17 M pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 100 mg/l, Fisher chemical™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Carbonate solution |
Concentration | 100mg/L |
Conditionnement | Flacon |
Quantité | 500 mL |
Type | Solution étalon à composant unique de chromatographie ionique |
La solution contient | 0.18M Carbonate/0.17M Bicarbonate |
Solvant ou matrice | H2O |
Forme physique | Liquide |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur