Learn More
Tétrabromide de carbone, 98 % (poids sec), peut donner jusquʼà environ 6 % dʼeau, Thermo Scientific Chemicals
35.80€ - 200.00€
Identifiants chimiques
CAS | 558-13-4 |
---|---|
Formule moléculaire | CBr4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 331.627 |
Numéro MDL | MFCD00000117 |
Clé InChI | HJUGFYREWKUQJT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | carbon tetrabromide, methane, tetrabromo, carbon bromide, methane tetrabromide, bromid uhlicity, carbontetrabromide, methane, tetrabromide, tetrabrommethan, bromid uhlicity czech |
CID PubChem | 11205 |
ChEBI | CHEBI:47875 |
Nom IUPAC | Tétrabromométhane |
SMILES | C(Br)(Br)(Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11394304
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00821.14 |
25 g |
35.80€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11304314
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00821.22 |
100 g |
62.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11314314
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00821.36 |
500 g |
200.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Carbon tetrabromide is widely utilized as a solvent for greases, waxes and oils. In Appel reaction, it is used to convert alcohols to alkyl bromides. It has the property of non-flammability and finds application in fire-resistant chemicals as an active ingredient. It is also used for separating minerals. It can serves as an intermediate in manufacturing agrochemicals. It plays a vital role in the plastic and rubber industries for blowing and vulcanization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe tétrabromide de carbone est largement utilisé comme solvant pour les graisses, les cires et les huiles. Dans la réaction d’Appel, il est utilisé pour convertir les alcools en bromures d’alkyle. Il est non inflammable et trouve l’application dans les produits chimiques ignifuges comme un ingrédient actif. Il est également utilisé pour séparer les minéraux. Il peut servir d’intermédiaire dans la fabrication de produits agrochimiques. Il joue un rôle vital dans les industries du plastique et du caoutchouc pour le soufflage et la vulcanisation.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’éther, le chloroforme et l’éthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et le lithium.
Identifiants chimiques
558-13-4 | |
331.627 | |
HJUGFYREWKUQJT-UHFFFAOYSA-N | |
11205 | |
Tétrabromométhane |
CBr4 | |
MFCD00000117 | |
carbon tetrabromide, methane, tetrabromo, carbon bromide, methane tetrabromide, bromid uhlicity, carbontetrabromide, methane, tetrabromide, tetrabrommethan, bromid uhlicity czech | |
CHEBI:47875 | |
C(Br)(Br)(Br)Br |
Spécification
Carbon tetrabromide | |
90°C to 95°C | |
(poids sec), peut contenir jusqu’à ≈6 % d’eau | |
MFCD00000117 | |
1732799 | |
HJUGFYREWKUQJT-UHFFFAOYSA-N | |
Tétrabromométhane | |
11205 | |
331.63 |
558-13-4 | |
190°C | |
CBr4 | |
UN2516 | |
carbon tetrabromide, methane, tetrabromo, carbon bromide, methane tetrabromide, bromid uhlicity, carbontetrabromide, methane, tetrabromide, tetrabrommethan, bromid uhlicity czech | |
C(Br)(Br)(Br)Br | |
331.627 | |
CHEBI:47875 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318-H302-H335-H315
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :TÉTRABROMURE DE CARBONE
missing translation for 'rtecsNumber' : FG4725000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.