Learn More
Tétrabromide de carbone, 98 % (poids sec), peut donner jusquʼà environ 6 % dʼeau, Thermo Scientific Chemicals
Description
Carbon tetrabromide is widely utilized as a solvent for greases, waxes and oils. In Appel reaction, it is used to convert alcohols to alkyl bromides. It has the property of non-flammability and finds application in fire-resistant chemicals as an active ingredient. It is also used for separating minerals. It can serves as an intermediate in manufacturing agrochemicals. It plays a vital role in the plastic and rubber industries for blowing and vulcanization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le tétrabromide de carbone est largement utilisé comme solvant pour les graisses, les cires et les huiles. Dans la réaction d’Appel, il est utilisé pour convertir les alcools en bromures d’alkyle. Il est non inflammable et trouve l’application dans les produits chimiques ignifuges comme un ingrédient actif. Il est également utilisé pour séparer les minéraux. Il peut servir d’intermédiaire dans la fabrication de produits agrochimiques. Il joue un rôle vital dans les industries du plastique et du caoutchouc pour le soufflage et la vulcanisation.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’éther, le chloroforme et l’éthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et le lithium.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Carbon tetrabromide |
Point de fusion | 90°C to 95°C |
Densité | 3.42 |
Point d’ébullition | 190°C |
Notes de pourcentage du dosage | (poids sec), peut contenir jusqu’à ≈6 % d’eau |
Quantité | 500 g |
Numéro UN | UN2516 |
Beilstein | 1732799 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. Soluble in ether,chloroform and ethanol. |
Poids de la formule | 331.63 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.