Learn More
Feutre de carbone, 2,54cm (1,0 po.) d’épaisseur, 99,0 %, Thermo Scientific Chemicals
48.10€ - 150.00€
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00133992
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11319268
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
043201.RR
10 x 10 cm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11309268
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
043201.RF
30 x 30 cm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Typical thermal conductivity of 1.75 BTU in/hr/ft²/°F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
MFCD00133992
Spécification
Carbon felt
2.54cm (1.0 in.) thick
MFCD00133992
99.0%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-955-3
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Température ambiante