Learn More
Feutre de carbone, 2,54cm (1,0 po.) d’épaisseur, 99,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11319268
Click to view available options
Quantité:
10 x 10 cm
30 x 30 cm
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Typical thermal conductivity of 1.75 BTU in/hr/ft²/°F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00133992
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbon felt
Note relative au nom 2.54cm (1.0 in.) thick
Quantité 10 x 10 cm
Pourcentage de pureté 99.0%