Learn More
Disulfure de carbone, CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥99,9 %, Honeywell Riedel-de Haen
CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99,9%
34.79€ - 1871.28€
Identifiants chimiques
CAS | 75-15-0 |
---|---|
Formule moléculaire | CS2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 76.131 |
Numéro MDL | MFCD00011321 |
Clé InChI | QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide |
CID PubChem | 6348 |
ChEBI | CHEBI:23012 |
Nom IUPAC | méthanedithione |
SMILES | C(=S)=S |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15672860
|
Honeywell-Chromasolv
270660-100ML |
100 mL | Bouteille en verre | ||||||
15682860
|
Honeywell-Chromasolv
270660-1L |
1 L | Bouteille en verre |
140.34€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15602870
|
Honeywell-Chromasolv
270660-6X1L |
6 x 1 L | Bouteille en verre |
752.69€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15692860
|
Honeywell-Chromasolv
270660-4X2L |
4 x 2 L | Glass Bottle | ||||||
Description
- Pour HPLC et synthèse organique
- Solvants polyvalents de haute pureté
- Cohérence élevée d’un lot à l’autre
Identifiants chimiques
75-15-0 | |
76.131 | |
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N | |
6348 | |
méthanedithione |
CS2 | |
MFCD00011321 | |
carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide | |
CHEBI:23012 | |
C(=S)=S |
Spécification
Carbon disulfide | |
CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9% | |
75-15-0 | |
1.266 g/mL at 25 °C(lit.) | |
−30°C | |
CS2 | |
UN1131 | |
carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide | |
C(=S)=S | |
76.131 | |
CHEBI:23012 | |
>99.9% |
-112°C to -111°C (literature) | |
max. 0.50 at 388 nm, max. 1.0 at 386 nm, max. 0.01 at 750 nm, max. 0.01 500 nm, max. 0.05 at 410 nm, max. 0.10 at 403 nm, max. 0.25 at 394 nm | |
100.0000% | |
46°C | |
CS2 | |
MFCD00011321 | |
1098293 | |
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N | |
méthanedithione | |
6348 | |
76.14 | |
HPLC |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 1 260 jours à compter de la date de fabrication
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage : 3 :I ; Nom d’expédition approprié :Disulfure de carbone
missing translation for 'einecsNumber' : 200-843-6
Recommended Storage : Temp. ambiante