Learn More
Disulfure de carbone, CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥99,9 %, Honeywell Riedel-de Haen
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
4 x 2 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Glass Bottle
Description
- Pour HPLC et synthèse organique
- Solvants polyvalents de haute pureté
- Cohérence élevée d’un lot à l’autre
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Carbon disulfide |
Point de fusion | -112°C to -111°C (literature) |
Note relative au nom | CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9% |
Absorbance | max. 0.50 at 388 nm, max. 1.0 at 386 nm, max. 0.01 at 750 nm, max. 0.01 500 nm, max. 0.05 at 410 nm, max. 0.10 at 403 nm, max. 0.25 at 394 nm |
% max. CAS | 100.0000% |
Densité | 1.266 g/mL at 25 °C(lit.) |
Point d’ébullition | 46°C |
Quantité | 6 x 1 L |
Point d’éclair | −30°C |
Conditionnement | Bouteille en verre |