Learn More
Disulfure de carbone, réactif ACS, ≥99,9 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Réactif ACS, ≥ 99,9%
155.28€ - 261.58€
Identifiants chimiques
CAS | 75-15-0 |
---|---|
Formule moléculaire | CS2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 76.131 |
Numéro MDL | MFCD00011321 |
Clé InChI | QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide |
CID PubChem | 6348 |
ChEBI | CHEBI:23012 |
Nom IUPAC | méthanedithione |
SMILES | C(=S)=S |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15656700
|
Honeywell-Riedel-de Haen
676918-1L |
1 L | Bouteille en verre |
155.28€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15678450
|
Honeywell-Riedel-de Haen
676918-4L |
4 L | Glass Bottle | ||||||
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
- Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
- Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
- Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
- Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Identifiants chimiques
75-15-0 | |
76.131 | |
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N | |
6348 | |
méthanedithione |
CS2 | |
MFCD00011321 | |
carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide | |
CHEBI:23012 | |
C(=S)=S |
Spécification
Carbon disulfide | |
75-15-0 | |
1.266g/mL at 25°C | |
0.5 | |
Unpleasant | |
CS2 | |
UN1131 | |
carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide | |
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N | |
méthanedithione | |
6348 | |
76.14g/mol | |
Réactif ACS |
-76°C | |
Incolore | |
46°C (1013 hPa) | |
212°C | |
Liquide | |
MFCD00011321 | |
1098293 | |
2.9g/L in water at 20°C | |
C(=S)=S | |
76.131 | |
CHEBI:23012 | |
≥99.9% |
Sécurité et traitement
P201-P210-P261-P280-P304 + P340 + P312-P308 + P313
missing translation for 'dotInformation' : classe 3 - PG 1 - Disulfure de carbone
missing translation for 'rtecsNumber' : 200-843-6