Learn More
Disulfure de carbone, réactif ACS, ≥99,9 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Code produit. 15678450
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Glass Bottle
Réactif ACS, ≥ 99,9%
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-15-0
Formule moléculaire CS2
Poids moléculaire (g/mol) 76.131
Numéro MDL MFCD00011321
Clé InChI QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
CID PubChem 6348
ChEBI CHEBI:23012
Nom IUPAC methanedithione
SMILES C(=S)=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbon disulfide
Point de fusion -76°C
Couleur Colorless
Numéro UN UN1131
Beilstein 1098293
Informations sur la solubilité 2.9g/L in water at 20°C
Poids de la formule 76.14g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité ACS Reagent
Densité 1.266g/mL at 25°C
Point d’ébullition 46°C (1013 hPa)
Quantité 4 L
Limite d’explosion 0.5
Température d’allumage 212°C
Odeur Unpleasant
Conditionnement Glass Bottle
Forme physique Liquid