Learn More
Thermo Scientific Chemicals Captopril, 98 %
86.90€ - 802.00€
Identifiants chimiques
CAS | 62571-86-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H15NO3S |
Poids moléculaire (g/mol) | 217.28 |
Numéro MDL | MFCD00168073 |
Clé InChI | FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N |
Synonyme | captopril, capoten, l-captopril, captopryl, lopirin, cesplon, captolane, tensoprel, acepress, captoril |
CID PubChem | 44093 |
ChEBI | CHEBI:3380 |
Nom IUPAC | acide (2S)-1-[(2S)-2-méthyle-3-sulfanylpropanoyle]pyrrolidine-2-carboxylique |
SMILES | CC(CS)C(=O)N1CCCC1C(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10295771
|
Thermo Scientific Chemicals
343700010 |
1 g | Flacon en verre |
86.90€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10205781
|
Thermo Scientific Chemicals
343700050 |
5 g | Flacon en verre |
250.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10154061
|
Thermo Scientific Chemicals
343700250 |
25 g | Flacon en verre |
802.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur le marquage peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
62571-86-2 | |
217.28 | |
FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N | |
44093 | |
acide (2S)-1-[(2S)-2-méthyle-3-sulfanylpropanoyle]pyrrolidine-2-carboxylique |
C9H15NO3S | |
MFCD00168073 | |
captopril, capoten, l-captopril, captopryl, lopirin, cesplon, captolane, tensoprel, acepress, captoril | |
CHEBI:3380 | |
CC(CS)C(=O)N1CCCC1C(=O)O |
Spécification
Captopril | |
62571-86-2 | |
Blanc | |
97.5% min. (HPLC) | |
MFCD00168073 | |
− 129.50 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol,chloroform,methylenech,loride | |
CC(CS)C(=O)N1CCCC1C(=O)O | |
217.28 | |
CHEBI:3380 | |
98% |
98% | |
103.0°C to 108.0°C | |
Authentique | |
C9H15NO3S | |
15, 1776 | |
captopril, capoten, l-captopril, captopryl, lopirin, cesplon, captolane, tensoprel, acepress, captoril | |
FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N | |
acide (2S)-1-[(2S)-2-méthyle-3-sulfanylpropanoyle]pyrrolidine-2-carboxylique | |
44093 | |
217.28 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut nuire au fœtus.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 263-607-1
missing translation for 'rtecsNumber' : UY0550000
- Captopril
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche