Learn More
Thermo Scientific Chemicals Captopril, 98 %
Code produit. 10205781
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur le marquage peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62571-86-2
Formule moléculaire C9H15NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 217.28
Numéro MDL MFCD00168073
Clé InChI FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N
Synonyme captopril, capoten, l-captopril, captopryl, lopirin, cesplon, captolane, tensoprel, acepress, captoril
CID PubChem 44093
ChEBI CHEBI:3380
Nom IUPAC acide (2S)-1-[(2S)-2-méthyle-3-sulfanylpropanoyle]pyrrolidine-2-carboxylique
SMILES CC(CS)C(=O)N1CCCC1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Captopril
Note relative au nom 98%
Point de fusion 103.0°C to 108.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 1776
Rotation spécifique − 129.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol,chloroform,methylenech,loride
Poids de la formule 217.28
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Captopril
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche