Learn More
Thermo Scientific™ Caps for Nunclon™ Delta Flasks
Protégez vos échantillons de culture cellulaire précieux. Ces bouchons pour flacons Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta sont proposés en deux versions—ventilés / fermés, filtre—pour répondre aux besoins des applications.
65.35€ - 114.00€
Spécification
Couleur de bouchon | Bleu |
---|---|
Matériau | HDPE |
Nbre par carton | 100 |
Nb par paquet | 1 |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10357351
|
Thermo Scientific™
158892 |
Flacon EasY de 25cm2 |
103.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10574751
|
Thermo Scientific™
157527 |
Flacon EasY de 75 cm2 |
65.35€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10654492
|
Thermo Scientific™
133001 |
Flacon EasY de 175 cm2 |
99.35€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10154271
|
Thermo Scientific™
151152 |
Flacon Delta Nunclon de 25 cm2 | N/A | ||||||
10203981
|
Thermo Scientific™
144458 |
Flacon Delta Nunclon de 80 cm2 |
112.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10090611
|
Thermo Scientific™
147104 |
Flacons Nunclon Delta 175/185/500 cm2 |
114.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Descripción
Protégez vos échantillons de culture cellulaire précieux. Ces bouchons pour flacons Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta sont proposés en deux versions, ventilés/fermés (solides) et filtrants, pour répondre aux besoins des applications.
Bouchons ventilés- Les bouchons ventilés EasY Flask comportent un “Y” qui permet une vérification visuelle
- Position de la ventilation facilement reconnaissable, même lorsque les flacons sont empilés dans des incubateurs
- La membrane filtrante offre une barrière efficace contre les microorganismes
- La membrane filtrante hydrophobe bien définie offre une ventilation continue avec échange de gaz homogène et aucune variation de lot à lot
- La membrane chimiquement robuste est conforme à la norme USP classe VI et produite sans substance d’origine animale
- Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et certifiés apyrogènes
- Carton de 100
Especificaciones
Bleu | |
100 | |
Stérile |
HDPE | |
1 | |
Nunclon Delta |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.