Learn More
Thermo Scientific™ Caps for Nunclon™ Delta Flasks
Protégez vos échantillons de culture cellulaire précieux. Ces bouchons pour flacons Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta sont proposés en deux versions—ventilés / fermés, filtre—pour répondre aux besoins des applications.
Marque: Thermo Scientific™ 151152
Description
Protégez vos échantillons de culture cellulaire précieux. Ces bouchons pour flacons Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta sont proposés en deux versions, ventilés/fermés (solides) et filtrants, pour répondre aux besoins des applications.
Bouchons ventilés- Les bouchons ventilés EasY Flask comportent un Y qui permet une vérification visuelle
- Position de la ventilation facilement reconnaissable, même lorsque les flacons sont empilés dans des incubateurs
- La membrane filtrante offre une barrière efficace contre les microorganismes
- La membrane filtrante hydrophobe bien définie offre une ventilation continue avec échange de gaz homogène et aucune variation de lot à lot
- La membrane chimiquement robuste est conforme à la norme USP classe VI et produite sans substance d’origine animale
- Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et certifiés apyrogènes
- Carton de 100
Spécification
Bleu | |
HDPE | |
100 | |
Bouchon ventilé | |
Classe VI | |
Nunclon Delta |
Bouchon en PEHD, stérile | |
Flacon Delta Nunclon de 25 cm2 | |
1 | |
Stérile | |
Solide |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.