Learn More
Thermo Scientific™ Récipients Capitol Vial avec bouchon de chaîne de contrôle
Les récipients Thermo Scientific™ Capitol Vial avec bouchon de chaîne de contrôle sont dotés d’une fermeture sécurisée à sens unique et irréversible qui bloque le récipient une fois qu’il est fermé.
120.00€ - 535.00€
Spécification
Matériau | PP |
---|---|
Stérilité | Non stériles |
Type de bouchon | Chaîne de contrôle, couvercle à charnière |
Type | Récipient en PP |
Code produit | Marque | Volume (impérial) | Volume (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (impérial) | Volume (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15688498
|
Thermo Scientific™
02CC |
1,5 oz. | 45 mL | Naturel |
535.00€
600 pièces |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15698498
|
Thermo Scientific™
02CCBLACK |
1,5 oz. | 45 mL | Noir |
318.00€
600 pièces |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15698518
|
Thermo Scientific™
03CC |
3 oz | 89 ml | Naturel | |||||
15698558
|
Thermo Scientific™
10CCCL |
10 oz | 296 ml | Naturel |
120.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les portoirs Thermo Scientific™ Capitol Vial avec bouchon de chaîne de contrôle sont dotés d’une fermeture de sécurité à sens unique et irréversible qui sécurise le récipient une fois qu’il est fermé.
- Polypropylène de qualité alimentaire 100 % approuvé par la FDA
- Structure stérile, étanche et anti-fuite avec couvercle à charnière permanent
- Récipients sans épaulement ni garniture
- Pour l’ouvrir après utilisation, il suffit de couper la fermeture de sécurité avec des ciseaux
- Idéal pour le transport et le stockage de matériaux et d’échantillons sensibles
Spécification
PP | |
Non stériles | |
Chaîne de contrôle, couvercle à charnière | |
Récipient en PP |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.