Learn More
Thermo Scientific™ Récipients Capitol Vial avec bouchon de chaîne de contrôle
Les récipients Thermo Scientific™ Capitol Vial avec bouchon de chaîne de contrôle sont dotés d’une fermeture sécurisée à sens unique et irréversible qui bloque le récipient une fois qu’il est fermé.
Marque: Thermo Scientific™ 02CCBLACK
Description
Les portoirs Thermo Scientific™ Capitol Vial avec bouchon de chaîne de contrôle sont dotés d’une fermeture de sécurité à sens unique et irréversible qui sécurise le récipient une fois qu’il est fermé.
- Polypropylène de qualité alimentaire 100 % approuvé par la FDA
- Structure stérile, étanche et anti-fuite avec couvercle à charnière permanent
- Récipients sans épaulement ni garniture
- Pour l’ouvrir après utilisation, il suffit de couper la fermeture de sécurité avec des ciseaux
- Idéal pour le transport et le stockage de matériaux et d’échantillons sensibles
Spécification
1,5 oz (45 ml) ; Noir ; Bouchon à chaîne de contrôle | |
Noir | |
Non stériles | |
600 | |
Chaîne de contrôle, couvercle à charnière | |
Récipient en PP |
28 mm | |
PP | |
45 mL | |
1,5 oz. | |
84 mm |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.