Learn More
behr Labor-Technik™ HDPE, Canister with Screw Cap and UN Approval
Use these canisters for a variety of applications. behr Labor-Technik™ Canisters are ideal for the transport and storage of hazardous substances. Available in a variety of sizes.
40.55€ - 46.70€
Spécification
Certifications/Conformité | Certification ONU |
---|---|
Type de bouchon | Bouchon à visser |
Couleur | Blanc |
Matériau | HDPE |
Type de produit | Boîte |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10762001
|
behr Labor-Technik™
B00177004 |
25 l |
40.55€
1 pièce |
N/A | |||||
10238270
|
behr Labor-Technik™
B00177005 |
30 l |
46.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- White High-Density Polyethylene canisters
- UN-certified
- Screw-on cap
- Suitable for hazardous goods
Spécification
Certification ONU | |
Blanc | |
Boîte |
Bouchon à visser | |
HDPE |