Learn More
behr Labor-Technik™ HDPE, Canister with Screw Cap and UN Approval
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 l
30 l
Description
- Boîtes en PEHD blanc
- Certification ONU
- Bouchon à visser
- Convient aux marchandises dangereuses
Spécification
Spécification
Capacité (impériale) | 6,6 gal |
Capacité (métrique) | 25 l |
Certifications/Conformité | Certification ONU |
Couleur de bouchon | Noir |
Matériau du bouchon | Polyéthylène |
Type de bouchon | Bouchon à visser |
Couleur | Blanc |
Description | Boîte en PE 25 L, blanche |
À utiliser avec (application) | Pour le transport et le stockage de matières dangereuses |
Comprend | Bouchon à vis |