Learn More
CaMKII delta Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
121.38€ - 325.38€
Spécification
Antigène CaMKII delta
Concentration 0.28 mg/mL
Applications Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16814624
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
15443-1-AP-20UL
20 μL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16804624
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
15443-1-AP-150UL
150 μL Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This antibody is specific to the C-term of delta chain, CaMKII delta. It can recognize most isoforms the gene encodes, from 50-72 kDa. It can recognize isoforms 2, 3, 4, 9, 11.
CaMKII delta belongs to the serine/threonine protein kinase family and to the Ca(2+)/calmodulin-dependent protein kinase subfamily. Calcium signaling is crucial for several aspects of plasticity at glutamatergic synapses. In mammalian cells, the enzyme is composed of four different chains: alpha, beta, gamma, and delta. is a delta chain. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms. Distinct isoforms of this chain have different expression patterns
Spécification
Spécification
CaMKII delta
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
Q13557
108058, 24246, 817
CaMKII delta Fusion Protein Ag7323
Primary
-20°C
CAMK2D
0.28 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CaM kinase II subunit delta, CaMK II subunit delta, CAMK2D, CAMKD, CaMKII delta
CAMK2D
IgG
Antigen Affinity Chromatography