missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CALML3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | CALML3 |
---|---|
Concentration | 0.53 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16847144
|
Proteintech
17275-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16837144
|
Proteintech
17275-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
May be similar to that of authentic calmodulin and may actually compete with calmodulin by binding, with different affinities, to cellular substrates.Spécification
CALML3 | |
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P27482 | |
810 | |
CALML3 Fusion Protein Ag11037 | |
Primary | |
-20°C | |
CALML3 |
0.53 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CALML3, calmodulin like 3, Calmodulin like protein 3, CaM like protein, CLP | |
CALML3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |