Learn More
Thermo Scientific Chemicals Calmagite, qualité indicatrice
38.59€ - 393.96€
Identifiants chimiques
CAS 3147-14-6
Formule moléculaire C17H14N2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 358.368
Numéro MDL MFCD00011656
Clé InChI ASFVMSDYPYMUFL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6364506
Nom IUPAC Acide 4-[(2-hydroxy-5-méthylphényl)hydrazinylidène]-3-oxonaphtalène-1-sulfonique
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)NN=C2C3=CC=CC=C3C(=CC2=O)S(=O)(=O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11407024
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
B21482.06
5 g
38.59€
5g
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11417024
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
B21482.14
25 g
127.64€
25g
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11427024
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
B21482.22
100 g
393.96€
100g
Expédition estimée: 25-11-2024
Description
Calmagite is widely used in analytical chemistry as an indicator in the titration of calcium or magnesium with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA). It is also useful in the determination of magnesium in biological materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La calmagite est largement utilisée en chimie analytique comme indicateur dans la titration du calcium ou du magnésium avec l’acide éthylènediaminetetraacétique (EDTA). Elle est également utile pour la détermination du magnésium dans les matériaux biologiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
3147-14-6
358.368
ASFVMSDYPYMUFL-UHFFFAOYSA-N
Acide 4-[(2-hydroxy-5-méthylphényl)hydrazinylidène]-3-oxonaphtalène-1-sulfonique
C17H14N2O5S
MFCD00011656
6364506
CC1=CC(=C(C=C1)O)NN=C2C3=CC=CC=C3C(=CC2=O)S(=O)(=O)O
Spécification
Calmagite
3147-14-6
MFCD00011656
14,1718
ASFVMSDYPYMUFL-UHFFFAOYSA-N
Acide 4-[(2-hydroxy-5-méthylphényl)hydrazinylidène]-3-oxonaphtalène-1-sulfonique
6364506
Indicateur
>330°C
C17H14N2O5S
708596
Soluble in water.
CC1=CC(=C(C=C1)O)NN=C2C3=CC=CC=C3C(=CC2=O)S(=O)(=O)O
358.368
358.37
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 221-563-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante