Learn More
Thermo Scientific Chemicals Calmagite, qualité indicatrice
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
Calmagite is widely used in analytical chemistry as an indicator in the titration of calcium or magnesium with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA). It is also useful in the determination of magnesium in biological materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La calmagite est largement utilisée en chimie analytique comme indicateur dans la titration du calcium ou du magnésium avec l’acide éthylènediaminetetraacétique (EDTA). Elle est également utile pour la détermination du magnésium dans les matériaux biologiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
La calmagite est largement utilisée en chimie analytique comme indicateur dans la titration du calcium ou du magnésium avec l’acide éthylènediaminetetraacétique (EDTA). Elle est également utile pour la détermination du magnésium dans les matériaux biologiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Calmagite |
Point de fusion | >330°C |
Beilstein | 708596 |
Merck Index | 14,1718 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 358.37 |
Qualité | Indicateur |
Quantité | 100 g |