Learn More
Acide falconcarboxylique, Thermo Scientific Chemicals
60.20€ - 192.96€
Identifiants chimiques
CAS 3737-95-9
Formule moléculaire C21H14N2O7S
Poids moléculaire (g/mol) 438.41
Numéro MDL MFCD00004078
Clé InChI ULIVOAKVRBXKKS-PYCFMQQDSA-N
Synonyme calconcarboxylic acid, patton-reeder indicator, calconcarbonic acid, calcon 3-carboxylic acid, patton and reeder's indicator, 2-hydroxy-1-2-hydroxy-4-sulfo-1-napthylazo-3-naphthoic acid, 2,2'-dihydroxy-4'-sulpho-1,1'-azonaphthalene-3-carboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthalenyl azo, nn
CID PubChem 5895210
Nom IUPAC Acide 3-hydroxy-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaphtalène-1-ylidène)hydrazinyl]naphtalène-2-carboxylique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)O)O)C(=O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11475447
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23459.09
10 g
60.20€
10g
11485447
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23459.18
50 g
192.96€
50g
Description
Description
Calconcarboxylic acid is used as an indicator for calcium titrations with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) in the presence of magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide calconcarboxylique est utilisé comme indicateur pour la titration de calcium avec l’acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA) en présence de magnésium.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, l’hydroxyde de sodium et le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Specifications
Chemical Identifiers
3737-95-9
438.41
ULIVOAKVRBXKKS-PYCFMQQDSA-N
5895210
C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)O)O)C(=O)O
C21H14N2O7S
MFCD00004078
calconcarboxylic acid, patton-reeder indicator, calconcarbonic acid, calcon 3-carboxylic acid, patton and reeder's indicator, 2-hydroxy-1-2-hydroxy-4-sulfo-1-napthylazo-3-naphthoic acid, 2,2'-dihydroxy-4'-sulpho-1,1'-azonaphthalene-3-carboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthalenyl azo, nn
Acide 3-hydroxy-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaphtalène-1-ylidène)hydrazinyl]naphtalène-2-carboxylique
Specifications
Calconcarboxylic acid
∼300°C (decomposition)
MFCD00004078
calconcarboxylic acid, patton-reeder indicator, calconcarbonic acid, calcon 3-carboxylic acid, patton and reeder's indicator, 2-hydroxy-1-2-hydroxy-4-sulfo-1-napthylazo-3-naphthoic acid, 2,2'-dihydroxy-4'-sulpho-1,1'-azonaphthalene-3-carboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthalenyl azo, nn
ULIVOAKVRBXKKS-PYCFMQQDSA-N
Acide 3-hydroxy-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaphtalène-1-ylidène)hydrazinyl]naphtalène-2-carboxylique
5895210
3737-95-9
C21H14N2O7S
727492
Soluble in water,ethanol,sodium hydroxide and methanol.
C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)O)O)C(=O)O
438.41
438.42
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 223-117-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Product Identifier
  • Calconcarboxylic acid, 94% (dry wt.), water <10%
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
SDS
Documents
Documents
Certificates
RUO – Research Use Only