Learn More
Acide falconcarboxylique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11485447
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Calconcarboxylic acid is used as an indicator for calcium titrations with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) in the presence of magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide calconcarboxylique est utilisé comme indicateur pour la titration de calcium avec l’acide éthylènediaminetétraacétique (EDTA) en présence de magnésium.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, l’hydroxyde de sodium et le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3737-95-9
Formule moléculaire C21H14N2O7S
Poids moléculaire (g/mol) 438.41
Numéro MDL MFCD00004078
Clé InChI ULIVOAKVRBXKKS-PYCFMQQDSA-N
Synonyme calconcarboxylic acid, patton-reeder indicator, calconcarbonic acid, calcon 3-carboxylic acid, patton and reeder's indicator, 2-hydroxy-1-2-hydroxy-4-sulfo-1-napthylazo-3-naphthoic acid, 2,2'-dihydroxy-4'-sulpho-1,1'-azonaphthalene-3-carboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthalenyl azo, nn
CID PubChem 5895210
Nom IUPAC Acide 3-hydroxy-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaphtalène-1-ylidène)hydrazinyl]naphtalène-2-carboxylique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calconcarboxylic acid
Point de fusion ∼300°C (decomposition)
Quantité 50 g
Beilstein 727492
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,sodium hydroxide and methanol.
Poids de la formule 438.42
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calconcarboxylic acid, 94% (dry wt.), water <10%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..